Tisk…
2-Bromoimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1H-imidazole
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 4140 CZK
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179526
CAS číslo: 16681-56-4