6-Bromo-1-hexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
OR10365-5G
OR10365-25G
OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA
622
CZK
APOSOR10365-5G
APOSOR10365-25G
APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH MW: 181.07 Bod varu: 105…106 °C/5mmHg Hustota: 1.384 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002983 CAS číslo: 4286-55-9 |