Tisk…
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dihydro-7-nitrobenzo[b]furan-5-sulphonyl chloride
OR103649-500MG OR103649-1G
APOSOR103649-500MGEA 3740 CZK
APOSOR103649-500MG APOSOR103649-1G
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
7-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₅S
MW: 263,66 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03408011
CAS číslo: 874781-18-7
UN: 3261
ADR: 8,III