Tisk…
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
OR10364-5G OR10364-1G
APOSOR10364-5GEA 3310 CZK
APOSOR10364-5G APOSOR10364-1G
2-Bromo-5-formylthiazole 98%
2-Bromo-5-formylthiazole
Vzorec: C₄H₂BrNOS
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788567
CAS číslo: 464192-28-7