Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR103636-10G OR103636-1G OR103636-5G
APOSOR103636-10GEA 12960 CZK
APOSOR103636-10G APOSOR103636-1G APOSOR103636-5G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464469
CAS číslo: 40133-07-1