4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR103635-1G
OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA
11580
CZK
APOSOR103635-1G
APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₁H₉N₃O₂ MW: 215.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407445 CAS číslo: 216959-98-7 |