4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G
OR10362-25G
OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA
3940
CZK
APOSOR10362-100G
APOSOR10362-25G
APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₃BO₃ MW: 228.06 g/mol Bod tání: 198…200 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01075705 CAS číslo: 146631-00-7 |