Tisk…
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 622 CZK
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
MW: 168.1070 g/mol
Bod tání: >210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06742784
CAS číslo: 59648-14-5