Tisk…
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 1080 CZK
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BO₄
Bod tání: 187…192 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179442
CAS číslo: 184000-11-1