Tisk…
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10358-1G OR10358-5G
APOSOR10358-1GEA 0 CZK
APOSOR10358-1G APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BO₄
Bod tání: 138…146 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179445
CAS číslo: 380430-52-4