Tisk…
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
OR10356-25G
APOSOR10356-25GEA 5860 CZK
APOSOR10356-25G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₅BO₃
MW: 242,08 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788404
CAS číslo: 847560-49-0