Tisk…
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 744 CZK
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₄BNO₃
Bod tání: 212…218 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411953
CAS číslo: 252663-47-1