Tisk…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1035-1G OR1035-5G OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA 4200 CZK
APOSOR1035-1G APOSOR1035-5G APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Vzorec: C₁₁H₈N₄
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02579323
CAS číslo: 439106-90-8