(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
OR10347-1G
OR10347-25G
OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA
622
CZK
APOSOR10347-1G
APOSOR10347-25G
APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₆BNO₄ MW: 237,062 g/mol Bod tání: 199…204 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093054 CAS číslo: 380430-49-9 |