Tisk…
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 622 CZK
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6079 g/mol
Bod tání: 230…250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00100881
CAS číslo: 33024-60-1