Tisk…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10339-5G OR10339-25G
APOSOR10339-5GEA 734 CZK
APOSOR10339-5G APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179448
CAS číslo: 191171-55-8