Tisk…
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10338-1G OR10338-25G OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA 827 CZK
APOSOR10338-1G APOSOR10338-25G APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03001333
CAS číslo: 80460-73-7