3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
OR10337-1G
OR10337-5G
OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA
622
CZK
APOSOR10337-1G
APOSOR10337-5G
APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₆H₉BClNO₂ MW: 173,41 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00191748 CAS číslo: 85006-23-1 EINECS: 285-052-4 |