Tisk…
5-Aminooxindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
OR10335-5G
APOSOR10335-5GEA 3610 CZK
APOSOR10335-5G
5-Aminooxindole
5-Aminooxindole
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179603
CAS číslo: 20876-36-2