Tisk…
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10331-1G OR10331-5G
APOSOR10331-1GEA 2150 CZK
APOSOR10331-1G APOSOR10331-5G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₂₁BClNO₂
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03410294
CAS číslo: 380430-65-9