4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G
OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA
1240
CZK
APOSOR10330-1G
APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₁BClNO₂ Bod tání: 240…250 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01632199 CAS číslo: 75705-21-4 |