Tisk…

2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1033-1G OR1033-5G OR1033-10G
APOSOR1033-1GEA 4200 CZK
APOSOR1033-1G APOSOR1033-5G APOSOR1033-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Vzorec: C₁₂H₉N₃
Bod tání: 182…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02579322
CAS číslo: 439106-87-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR