Tisk…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 1660 CZK
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,1280 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00973833
CAS číslo: 4058-91-7