Tisk…
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-carbamoylphenyl)boronic acid, 3-Aminocarbonylphenylboronic acid, 3-carbamoylbenzeneboronic acid, 3-Carbamoylphenylboronic acid, 3-Carbamoylbenzeneboronic acid
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 1780 CZK
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
MW: 164.955 g/mol
Bod tání: 232…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411948
CAS číslo: 351422-73-6