Tisk…
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 2360 CZK
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
Bod tání: 229…234 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411940
CAS číslo: 123088-59-5