Tisk…
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 1910 CZK
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₃
Bod tání: 226…230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179454
CAS číslo: 380430-54-6