Tisk…
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 705 CZK
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005326
CAS číslo: 121-66-4
EINECS: 204-490-9