Tisk…

2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde

OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 12870 CZK
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Bod tání: 160…166 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179570
CAS číslo: 1003-61-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR