Tisk…
4-Amino-2-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 1740 CZK
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060089
CAS číslo: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0