4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10316-25G
OR10316-5G
APOSOR10316-25GEA
705
CZK
APOSOR10316-25G
APOSOR10316-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClN₃O₂ Bod tání: 262…268 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051734 CAS číslo: 23680-84-4 EINECS: 245-821-7 |