Tisk…
4-Acetylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 1240 CZK
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
4-Acetylphenylboronic acid 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Bod tání: 243…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074667
CAS číslo: 149104-90-5