Tisk…
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 1410 CZK
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
2-Acetylphenylboronic acid 95+%
2-Acetylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01321263
CAS číslo: 308103-40-4