Tisk…
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 2110 CZK
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Bod varu: 75 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664964
CAS číslo: 41014-43-1