Tisk…
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 7670 CZK
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860021
CAS číslo: 40133-06-0