(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR102929-1G
OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA
622
CZK
APOSOR102929-1G
APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂S₂ Bod tání: 159 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00227391 CAS číslo: 6295-57-4 EINECS: 228-565-0 |