Tisk…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1029-1G OR1029-5G
APOSOR1029-1GEA 3060 CZK
APOSOR1029-1G APOSOR1029-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02579318
CAS číslo: 439106-75-9