5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR102841-25G
OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA
17000
CZK
APOSOR102841-25G
APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₅ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060512 CAS číslo: 10242-10-1 |