Tisk…
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 705 CZK
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅NO₅
MW: 207,1397 g/mol
Bod tání: 279…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060513
CAS číslo: 10242-12-3