2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1028-1G
OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA
4570
CZK
APOSOR1028-1G
APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Vzorec:
C₇H₆N₄ Bod tání: 171…174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02579320 CAS číslo: 849924-97-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...