Tisk…
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 0 CZK
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801138
CAS číslo: 49850-62-6