Tisk…
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR1026-1G OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA 1160 CZK
APOSOR1026-1G APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.1700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06658492
CAS číslo: 220641-87-2