Tisk…
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1022-10G OR1022-1G OR1022-5G
APOSOR1022-10GEA 35380 CZK
APOSOR1022-10G APOSOR1022-1G APOSOR1022-5G
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one
Vzorec: C₆H₅N₃O
Bod tání: 280…281 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800801
CAS číslo: 849035-92-3