Tisk…
Indole-3-acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1H-Indol-3-yl)acetamide
OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 2730 CZK
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005641
CAS číslo: 879-37-8
EINECS: 212-904-4