Tisk…
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1021-1G OR1021-5G OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA 7410 CZK
APOSOR1021-1G APOSOR1021-5G APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Vzorec: C₁₀H₅Cl₃N₂
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800550
CAS číslo: 68240-46-0