Tisk…
7-Hydroxyindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 3310 CZK
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindole 97%
7-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00152102
CAS číslo: 2380-84-9