Tisk…
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10207-1G OR10207-5G OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-1GEA 612 CZK
APOSOR10207-1G APOSOR10207-5G APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Vzorec: C₁₁H₁₂ClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00126966
CAS číslo: 25981-83-3