Tisk…
5-Chloroindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole
OR10199-25G OR10199-5G OR10199-10G
APOSOR10199-25GEA 2240 CZK
APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G APOSOR10199-10G
5-Chloroindole 97%
5-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005672
CAS číslo: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9