Tisk…
4-Hydroxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 1410 CZK
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hydroxyindole
4-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 150 °C/4mmHg
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005667
CAS číslo: 2380-94-1