Tisk…
Methyl indole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
OR10190-25G
APOSOR10190-25GEA 0 CZK
APOSOR10190-25G
Methyl indole-5-carboxylate
Methyl indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153023
CAS číslo: 1011-65-0