Tisk…
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 705 CZK
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005609
CAS číslo: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4